Native Bovine Bovine Serum Albumin (from Serum), Fentanyl
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB50565EA 704 EUR InStock
AATB50565
Native Bovine Bovine Serum Albumin (from Serum), Fentanyl
Protéines et Peptides
Fentanyl-BSA conjugate is widely used for screening fentanyl antibodies and developing fentanyl assays and tests.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • Fentanyl test building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité