Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), 3-Amino-2-oxazolidine (AOZ)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB50006EA 739 EUR InStock
AATB50006
Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), 3-Amino-2-oxazolidine (AOZ)
Protéines et Peptides
3-Amino-2-oxazolidine (AOZ)-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying 3-Amino-2-oxazolidine (AOZ).
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité