Annexin V-mFluor™ Violet 510 Conjugate
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB20081EA 295 EUR InStock
AATB20081
Annexin V-mFluor™ Violet 510 Conjugate
Tests Tests cellulaires
Annexins are a family of proteins that bind to phospholipid membranes in the presence of calcium.
  • High stability
  • In-house quality control
  • Multiple research applications
  • Optimized for flow cytometry
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité