Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), iFluor® 514
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16956 16986
AATB16956EA 120 EUR InStock
AATB16956 AATB16986
Native Streptomyces avidinii Streptavidin (from Streptomyces avidinii), iFluor® 514
Protéines et Peptides
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimised for labelling proteins, in particular, antibodies.
  • Optimized for flow cytometry
  • Useful for assay development
  • High affinity
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité