Streptavidin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16885 16886
AATB16885EA 146 EUR InStock
AATB16885 AATB16886
Streptavidin
Protéines et Peptides
Streptavidin is a biotin-binding protein found in the culture broth of the bacterium Streptomyces avidinii.
  • Extremely high biotin-binding affinity
  • High quality
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité