Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Agarose)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB55010EA 295 EUR InStock
AATB55010
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Agarose)
Anticorps
Agarose conjugated antibodies are designed for the rapid and efficient collection of antibodies and proteins, including recombinant fusion proteins, from a complex protein mixture (see protocol).
  • Excellent quality
  • Affinity gel building block
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité