ReadiUse™ Disposable PD-10 Desalting Column
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
60504 60505
AATB60504EA 201 EUR InStock
AATB60504 AATB60505
ReadiUse™ Disposable PD-10 Desalting Column
Colonnes pour chromatographie
PD-10 Desalting columns contain sephadex G-25 resin for rapid buffer exchange, desalting, and removal of small contaminants (salts, dyes, radioactive labels) from samples using gravity flow or centrifugation.
  • Efficient contaminant removal
  • Excellent sample recovery
  • Dialysis alternative
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité