ReadiUse™ Spin Filter (5), 10KD
Fournisseur: AAT Bioquest
ReadiUse™
AATB60502EA 109 EUR InStock
AATB60502
ReadiUse™ Spin Filter (5), 10KD
Filtres Filtres pour centrifugation
ReadiUse™ 10 Kd spin filter is a disposable ultrafiltration device for the concentration of biological samples such as antibodies.
  • Compatible with both swing bucket or fixed angle instruments
  • Designed to prevent membrane fouling
  • Low internal surface area
  • High material recovery from dilute solutions
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité