5-Carboxyfluorescein ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB105EA 2720 EUR InStock
AATB105 AATB103 AATB104
5-Carboxyfluorescein ≥95%
5-Carboxyfluorescein
5-FAM is the purified single isomer of carboxyfluorescein.
Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
MW: 376,32 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/03/43933303.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité