iFluor® 568, Succinimidyl Ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB1049EA 295 EUR InStock
AATB1049 AATB71049 AATB71522 AATB71572
iFluor® 568, Succinimidyl Ester
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright Fluorescence
  • High Photostability
  • Low Quenching On Proteins
  • pH-Independent Signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité