iFluor® 750, Hydrazide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1088EA 295 EUR InStock
AATB1088
iFluor® 750, Hydrazide
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are developed for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/88/43933388.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité