5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
112 110 111
AATB112EA 1420 EUR InStock
AATB112 AATB110 AATB111
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE) ≥95%
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Carboxyfluorescein (commonly called FAM) and its amine-reactive succinimidyl esters are favored over FITC in bioconjugations.
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Numéro MDL: MFCD04119713
Numéro CAS: 117548-22-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2bacf63d577b79d45a3dc6ce66aa7a92dd0d74&vid=a43d34e7c9bf4144e1da9e7dc01ab624c925f849&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité