Cy5 tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB11066EA 146 EUR InStock
AATB11066
Cy5 tyramide
Cy5 tyramide
For many immunohistochemical (IHC) applications, the traditional enzymatic amplification procedures are sufficient for achieving adequate antigen detection.
  • Bright signal
  • Excellent signal amplification for low expression targets
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité