Violet 510 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1141EA 442 EUR InStock
AATB1141
Violet 510 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Violet 510 acid
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 500 kDa
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/98/43933198.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité