Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Blue 570 acid, mFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB1143EA 442 EUR InStock
AATB1143
Blue 570 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 570 acid
mFluor™ Blue 570 dyes are an excellent alternative to RPE since they have the spectral properties equivalent to those of RPE conjugates.

  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal


MW: 1433,37 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/00/43933200.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité