6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
116 117 118
AATB116EA 146 EUR InStock
AATB116 AATB117 AATB118
6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE) ≥95%
6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE)
6-FAM, SE is the amine-reactive succinimidyl ester of single isomer 6-FAM acid.
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Numéro MDL: MFCD00077323
Numéro CAS: 92557-81-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=075c29e63190b5c01b15c0d616d98ecf6fe5cdf9&vid=dc1eacf64c004320f7c83449b710c3e253a1873e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité