Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
11600 11601
AATB11600EA 542 EUR InStock
AATB11600 AATB11601
Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP) ≥95%
Fluorescein diphosphate tetraammonium salt (FDP)
Upon interaction with phosphatases the colourless and non-fluorescent FDP is hydrolysed to highly fluorescent fluorescein, which exhibits excellent spectral properties that match the optimal detection window of most fluorescence instruments that are equipped with the Argon laser excitation.
  • Useful for multiple applications
Formule: C₂₀H₂₆N₄O₁₁P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00278758
Numéro CAS: 217305-49-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité