Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl phosphate disodium salt (pNNP) ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB11619EA 115 EUR InStock
AATB11619
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt (pNNP) ≥95%
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt (pNNP)
para-Nitrophenylphosphate (pNPP) is a chromogenic substrate for acid and alkaline phosphatase in ELISA assays.


Formule: C₆H₄NNa₂O₆P
MW: 263,052 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007319
Numéro CAS: 4264-83-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité