Alkaline Phosphatase [CIAP]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB11900EA 131 EUR InStock
AATB11900 AATB11901
Alkaline Phosphatase [CIAP]
Alkaline Phosphatase [CIAP]
Calf Intestinal Alkaline Phosphatase (CIP or CIAP) nonspecifically catalyzes the dephosphorylation of 5' and 3' ends of DNA and RNA phosphomonoesters.
  • Extensive applications
  • Compatible with either colorimetric or fluorogenic substrates
  • Multiple possible assays
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité