Red 780 Maleimide, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1192EA 422 EUR InStock
AATB1192
Red 780 Maleimide, mFluor™ sonde fluorescente
Red 780 Maleimide
mFluor™ Red 780 dyes are an excellent alternative to APC-Alexa Fluor® 750 tandems since they have the spectral properties equivalent to those of APC-Alexa Fluor® 750 conjugates.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1168,28 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/23/43933323.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité