Luciferase for luminescent imaging
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB12500EA 146 EUR InStock
AATB12500
Luciferase for luminescent imaging
Luciferase
This enzyme is a luciferase expressed from a cloned gene from the North American firefly (Photinus pyralis) that provides the reliability and dependability needed for performing research or producing kits using bioluminescence reagents to detect ATP or luciferin substrates.
  • Reliable
  • Significantly decreased variability
MW: 60 kDa
Numéro CAS: 61970-00-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité