5-FAM-Alkyne ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
132 951
AATB132EA 230 EUR InStock
AATB132 AATB951
5-FAM-Alkyne ≥95%
5-FAM-Alkyne
5-FAM alkyne is an excellent building block for developing fluoresceinated bioconjugates by reacting with an azide group.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₂₄H₁₅NO₆
MW: 413,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD28505571
Numéro CAS: 510758-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45ad798e3968276c1ffe8b1f717b48066f8090c&vid=87b09c16fe8c74526fec2ae1b5337a856af13947&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité