Z-IETD-FMK
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB13305EA 137 EUR InStock
AATB13305
Z-IETD-FMK
Z-IETD-FMK
Z-IETD-FMK is a cell-permeable, irreversible caspase-8 inhibitor.
  • Caspase inhibitor
  • Enhanced stability
  • Increased cell permeability
Formule: C₃₀H₄₃FN₄O₁₁
MW: 654,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD03490491
Numéro CAS:  210344-98-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité