FITC-C6-LEHD-FMK
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13407 13409
AATB13407EA 769 EUR InStock
AATB13407 AATB13409
FITC-C6-LEHD-FMK
FITC-C6-LEHD-FMK
Activation of caspases plays a central role in apoptosis.
  • Caspase detection
  • Minimal cytotoxicity
  • Cell permeable
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e8831c7ef32e7d06809d27028777fb15a11891&vid=5a1005b725b201725b725423939830800c187146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité