Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ac-IETD-AMC

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB13411EA 295 EUR InStock
AATB13411
Ac-IETD-AMC
Ac-IETD-AMC
Ac-IETD-AMC is a fluorogenic caspase-8/granzyme B substrate containing the acetyl (Ac) moiety.

  • Caspase detection
  • Bright signal


Formule: C31H41N5O12
MW: 675,68 g/mol
Numéro CAS: 348079-17-4
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité