(Ac-LEHD)2-R110
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB13427EA 146 EUR InStock
AATB13427
(Ac-LEHD)2-R110
(Ac-LEHD)2-R110
Caspase 9 is a member of the CED-3 subfamily of the caspase family of cysteine proteases that play an essential role in the execution phase of apoptosis.
  • Caspase detection
  • Bright signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité