L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: H-Leu-AMC·HCl
AATB13445EA 221 EUR InStock
AATB13445
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride ≥95%
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Leu-AMC is a fluorogenic substrate for leucine aminopeptidase.
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl
MW: 324,805 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043262
Numéro CAS: 62480-44-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité