Mca-YVADAPK(Dnp)-OH
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB13557EA 209 EUR InStock
AATB13557
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH is a fluorogenic peptide substrate for detecting caspase-1/interleukin-converting enzyme (ICE) and angiotensin I-converting enzyme-2 (ACE-2).
  • Caspase detection
  • Bright signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité