iFluor® 790, Acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB1360EA 295 EUR InStock
AATB1360
iFluor® 790, Acid
iFluor®
In vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright fluorescence
  • High photostability
  • Low quenching on proteins
  • Useful for in-vivo imaging
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité