AMP-Fluorescein conjugate calibrator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB13610EA 442 EUR InStock
AATB13610
AMP-Fluorescein conjugate calibrator
AMP-Fluorescein conjugate calibrator
AMP-Fluorescein conjugate calibrator is desigend to use with AAT Bioquests' green fluorescent FAM-cAMP PDE IV substrate, a cAMP derivative that is a specific substrate for phosphodiesterase (PDE) IV.
  • Dependable hydrolysis calibration
  • Steady signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité