iFluor® 840, Acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1401EA 442 EUR InStock
AATB1401
iFluor® 840, Acid
iFluor®
in vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/51/43933251.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité