Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentoxyresorufin ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB15025EA 115 EUR InStock
AATB15025
Pentoxyresorufin ≥95%
Pentoxyresorufin
This fluorogenic resorufin ether is widely used for monitoring P450 activities in cell extracts and solutions.


Formule: C₁₇H₁₇NO₃
MW: 283,33 g/mol
Numéro CAS: 87687-03-4
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité