Dihydrofluorescein diacetate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB15203EA 115 EUR InStock
AATB15203
Dihydrofluorescein diacetate ≥95%
Dihydrofluorescein diacetate
Dihydrofluorescein diacetate (also called fluorescin diacetate) is hydrolyzed by cellular esterases to dihydrofluorescein (also called fluorescin) and is then oxidized to fluorescein primarily by H₂O₂.
Formule: C₂₄H₁₈O₇
MW: 418,401 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005056
Numéro CAS: 35340-49-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité