Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MCLA

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB15250EA 146 EUR InStock
AATB15250
MCLA
MCLA
MCLA has been used to assess superoxide formation in a variety of conditions, including neutrophil and macrophage activation, cultured cells and vascular tissue.


Formule: C₁₄H₁₃N₃O₂
MW: 291,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144728
Numéro CAS: 128322-44-1
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité