iFluor® 665, Succinimidyl Ester sonde fluorescente
Attention
1550 1551 1552 1553
AATB1550 AATB1551 AATB1552 AATB1553
iFluor® 665, Succinimidyl Ester sonde fluorescente
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité