ROS Brite™ 570 Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB16000EA 295 EUR InStock
AATB16000
ROS Brite™ 570 Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS)
ROS Brite™
Reactive oxygen species (ROS) are chemically reactive molecules containing oxygen.
  • Bright fluorescence
  • Useful ros probe
  • Multiple research applications
Attention: For research use only.
MW: 732,81 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité