DAF-2 for nitric oxide detection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB16290EA 422 EUR InStock
AATB16290
DAF-2 for nitric oxide detection
DAF-2
The weakly fluorescent DAF-2 is a sensitive fluorogenic indicator commonly used for detecting nitric oxide (NO).
  • Sensitive NO detection
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₅
MW: 364,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD01866182
Numéro CAS: 205391-01-1
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/82/43933282.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité