Cyanine 7 azide ≥95% [equivalent to Cy7® azide]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB163EA 368 EUR InStock
AATB163
Cyanine 7 azide ≥95% [equivalent to Cy7® azide]
Cyanine 7 azide
A variety of cyanine 7 (Cy7®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
MW: 864,95 g/mol
Numéro CAS: 1557149-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité