Aminoallyl-dUTP sodium salt (aa-dUTP) 4 mM in TRIS buffer ≥95% pH 7.5
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: AA-dUTP, 5-[3-Aminoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate
17004 17005
AATB17004EA 152 EUR InStock
AATB17004 AATB17005
Aminoallyl-dUTP sodium salt (aa-dUTP) 4 mM in TRIS buffer ≥95% pH 7.5
Aminoallyl-dUTP sodium salt (aa-dUTP)
The amine-modified deoxyuridine 5'-triphosphates (such as aminoallyl-dUTP) can be used to produce amine-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
Formule: C₁₂H₂₀N₃O₁₄P₃·xNa+
MW: 523,22 g/mol (free acid)
Numéro CAS: 936327-10-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=725c9fffa112cc3bc13da7b45361898fc514fbef&vid=a47e51d3224b1e3e4bf2c38b7a3650aa99eca628&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité