Digoxigenin-11-dUTP 1 mM pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17012EA 221 EUR InStock
AATB17012
Digoxigenin-11-dUTP 1 mM pour la PCR
Digoxigenin-11-dUTP
Digoxigenin-11-dUTP can be enzymatically incorporated into DNA/cDNA as substitute for its natural counterpart dTTP.
  • Limited DIG interference
  • High quality
MW: 1132,87 g/mol
Numéro CAS: 129030-36-0
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/24/43933224.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité