5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate (5-Bromo-dUTP) 10 mM dans un tampon Tris/EDTA (TE) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17031EA 295 EUR InStock
AATB17031
5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate (5-Bromo-dUTP) 10 mM dans un tampon Tris/EDTA (TE) ≥90%
5-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-triphosphate (5-Bromo-dUTP)
BrdUTP can be used for incorporating into DNA for the subsequent detection with anti-BrdU antibodies.
Formule: C₉H₁₁BrN₂Na₃O₁₄P₃
MW: 612,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057405
Numéro CAS: 102212-99-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité