Cyanine 5-dATP [Cy5-dATP]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17038EA 137 EUR InStock
AATB17038
Cyanine 5-dATP [Cy5-dATP]
Cyanine 5-dATP [Cy5-dATP]
The dye-modified deoxyadenosine 5'-triphosphates are widely used for a variety of non-radioactive DNA labeling reactions including nick translation, random prime labeling, cDNA labeling and 3'-end labeling.
  • Useful for DNA probe development
  • Well-cited
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
MW: 1182,05 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité