7-Aminoactinomycine D (7-AAD) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17501EA 115 EUR InStock
AATB17501
7-Aminoactinomycine D (7-AAD) ≥95%
7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
7-Amino actinomycin D (7-AAD) is a non-permeant dye that can be used to identify non-viable cells.
Formule: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
MW: 1270,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077295
Numéro CAS: 7240-37-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité