Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 10 mM dans l'eau ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB17507EA 115 EUR InStock
AATB17507
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 10 mM dans l'eau ≥95%
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
DAPI is a fluorescent stain that binds strongly to DNA.
  • Binding-Determined Bicolor Fluorescence
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
Attention: For research use only.
Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MW: 350,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité