Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: Fluoro-Gold™
AATB17514EA 146 EUR InStock
AATB17514
Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate) ≥95%
Hydroxystilbamidine bis(methanesulphonate)
Hydroxystilbamidine (also called Fluoro Gold) is used for staining DNA and RNA.
Formule: C₁₈H₂₄N₄O₇S₂
MW: 472,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863083
Numéro CAS: 223769-64-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité