Thiazole orange ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17518EA 295 EUR InStock
AATB17518
Thiazole orange ≥90%
Thiazole orange
Thiazole orange is a fluorescent DNA-binding dye for reticulocyte analysis.
Formule: C₂₆H₂₄N₂O₃S₂
MW: 476,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192499
Numéro CAS: 107091-89-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité