ICG-OSu ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB182EA 221 EUR InStock
AATB182 AATB182-P97
ICG-OSu ≥90%
ICG-OSu
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
  • Dependable in vivo imaging applications
  • Infrared absorption wavelength
  • Ideal for bioconjugation
Attention: For research use only.
MW: 828,03 g/mol
Numéro CAS: 1622335-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité