XFD568 NHS Ester sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1823EA 280 EUR InStock
AATB1823
XFD568 NHS Ester sonde fluorescente
XFD568 NHS Ester
XFD568 has the same chemical structure of Alexa Fluor® 568 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 791,8 g/mol
Numéro CAS: 247145-38-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité