XFD488 C5 Maleimide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1878EA 295 EUR InStock
AATB1878
XFD488 C5 Maleimide sonde fluorescente
XFD488 C5 Maleimide
XFD488 C5 Maleimide is the same molecule to the Alexa Fluor® 488 C5 Maleimide (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 720,66 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/14/43921114.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité