EDTA, AM ester metal ion chelator
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
19010 19011
AATB19010EA 152 EUR InStock
AATB19010 AATB19011
EDTA, AM ester metal ion chelator
EDTA, AM ester
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) might be the most popular metal ion chelator used for both industrial and medical purposes.
  • Excellent metal chelator
  • Multiple applications
MW: 580,5 g/mol
Numéro CAS: 162303-59-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ec4f685e9f6d8fcd7cae9a30a2126881928e46f&vid=6155ffacf55e8a1673beb43ba642717ddca623e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité